Merck
597015
Sigma-Aldrich
Triethoxy(4-methoxyphenyl)silane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3SiC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
128 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H22O4Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13-10-8-12(14-4)9-11-13/h8-11H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
VIJXFDYNPXVYJQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)