Merck
596841
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2[O)CH2)3CH3](CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
63-68 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H16BBrO3/c1-3-4-5-16-11-9(12(14)15)6-8(2)7-10(11)13/h6-7,14-15H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
AQZXOJQXDSSZCI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)