Merck
596701
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
97%
Synonim(y):
1H-Benzotriazol-1-yl(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
135-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN3O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(18)17-12-4-2-1-3-11(12)15-16-17/h1-8H
Klucz InChI
BLJBQVQHDXUDTE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Acylation of sodium azide with N-acylbenzotiazoles
  • Gas-phase thermolysis
  • Chemoselective reduction
Reactant for synthesis of:
  • Diketone oximes by phenylation
  • Amides by acylation of amines
  • 1,2-Diketones by coupling of N-acylbenzotriazoles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)