Przejdź do
596353
Triethoxy(1-phenylethenyl)silane
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)3SiC(CH2)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.41
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O3Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13(4)14-11-9-8-10-12-14/h8-12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DKFGYGJKRWRIPR-UHFFFAOYSA-N
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.1 °F - closed cup
flash_point_c
90.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)