Merck
596299
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-ethoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(OC2H5)(CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
98-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-3-14-9-7(10(12)13)4-6(2)5-8(9)11/h4-5,12-13H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BTBLZNZUELXCOT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)