Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
96%
form
solid
mp
77-81 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
InChI key
AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 596175-5G | 04061832249858 |
| 596175-1G | 04061832644165 |