Merck
596124
Ethyl 4-trimethylsiloxy-2-butynoate
97%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCOC≡CCH2OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.31
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4390 (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C#CCO[Si](C)(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)