Merck
595926
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
3-Methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
166-170 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-8-10(11(14)15)7-12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)