czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
182 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]2ocn[13c]2[13c]1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,6+1,7+1
Klucz InChI
BCMCBBGGLRIHSE-KSYPSEKYSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)