Merck
595616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H3(Cl)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
188-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-8-11(14(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
Klucz InChI
AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)