Merck
595284
Sigma-Aldrich
4-(4′-Propoxyphenyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
235-240 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-10,17-18H,2,11H2,1H3
Klucz InChI
ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3