Merck
595209
Sigma-Aldrich
3-(Formylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Synonim(y):
3-Formamidophenylboronic acid pinacol ester, N-[3-(4,4,5,5,-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]formamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
96-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18BNO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-7-11(8-10)15-9-16/h5-9H,1-4H3,(H,15,16)
Klucz InChI
NYDQNRBQQQKVKY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3