Merck
595160
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-2-methylbenzoxazolium iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
90-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CCCCCC[n+]1c(C)oc2ccccc12
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)