Merck
594695
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OH-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-aspartic-2-13C acid, L-Aspartic-2-13C acid, N-Fmoc dervative
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH213CH(NH-Fmoc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
179-181 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C[13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i16+1
Klucz InChI
KSDTXRUIZMTBNV-JCETWUESSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)