Merck
594008
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)ethoxydimethylsilane
98%
Synonim(y):
Chloromethyl(dimethyl)ethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2Si(CH3)2OCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(C)CCl
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
79.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26.11 °C - closed cup