Merck
593591
Sigma-Aldrich
(1-Chloro-2-formylvinyl)ferrocene
Synonim(y):
(1-Chloro-3-oxo-1-propenyl)ferrocene, 3-Ferrocenyl-3-chloropropenal, [(1-Chloro-2-formylvinyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, ß-Ferrocenyl-ß-chloroacrolein
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11ClFeO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
74-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=CC=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C8H6ClO.C5H5.Fe/c9-8(5-6-10)7-3-1-2-4-7;1-2-4-5-3-1;/h1-6H;1-5H;
Klucz InChI
RQRKVVWRCJBKBO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Ferrocene-based hydrazones and pyrazoles
  • Complexes with linked ferrocene moieties
Reactant for:
  • Converstion of mathyl ketones into terminal acetylenes
  • Addition and cycloaddition reaction kinetics of substituted ferrocenylketenes
  • Reaction with phenylenediamine in the presence of nickel diacetate
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)