Merck
593524
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodophenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BFIO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
238-243 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(I)c1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,10-11H
Klucz InChI
NNMDGAIATJXYFJ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)