Merck
593494
Sigma-Aldrich
Tetrakis(pyrrolidino)diborane
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32B2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
78-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCN(C1)B(B(N2CCCC2)N3CCCC3)N4CCCC4
InChI
1S/C16H32B2N4/c1-2-10-19(9-1)17(20-11-3-4-12-20)18(21-13-5-6-14-21)22-15-7-8-16-22/h1-16H2
Klucz InChI
SSJAPCOUEXPQNP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)