Merck
593419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-iodophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(I)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
>230 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(I)ccc1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
Klucz InChI
QZPDCZSOVJLEKB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)