Merck
593338
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-octyloxybenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2(CH2)6CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
solid
mp
97.2-99.3 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-21-17-11-14(12-18)16(20-2)10-15(17)13-19/h10-11H,3-9,12-13H2,1-2H3
Klucz InChI
RJQMAKONXJAZGF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor for synthesis of light emitting polymer from PPV class.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)