Merck
593036
Sigma-Aldrich
N-(4-Chlorophenyl)formamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
101-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(NC=O)cc1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Yoshida et al.
Sangyo igaku. Japanese journal of industrial health, 34(1), 3-9 (1992-01-01)
Previously, we identified by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) urinary metabolites of p-chloroaniline (p-CA) in a patient with acute p-CA poisoning. Among these metabolites there is a possibility that 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) and p-chloroformanilide (p-CFA) are produced through some unknown metabolic pathways