Merck
592013
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenylacetonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5810 (lit.)
tw
360-361 °C (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11NO/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)16-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
Klucz InChI
PCOVIPKFOQOPEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup