Merck
591335
Sigma-Aldrich
PAMAM-OS-trimethoxysilyl dendrimer, generation 0 solution
10 wt. % in isopropanol
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM((NHCH2CH2CO2(CH2)3Si(OCH3)3)8
Masa cząsteczkowa:
2391.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
trimethoxysilyl surface group
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
generation 0
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
10 wt. % in isopropanol
liczba grup powierzchniowych
8
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3859
bp
82.4 °C
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CO[Si](CCCOC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
Cechy i korzyści
Contains 8 surface organosilicon groups.
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)