Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 385,00 zł |
Informacje o tej pozycji
298,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5900 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
density
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, phenoxy
SMILES string
ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI key
QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.5900 (lit.) | refractive index n20/D 1.569 (lit.) | refractive index n20/D 1.568 (lit.) | refractive index n20/D 1.5159 |
| density 1.189 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.367 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.499 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.165 g/mL at 25 °C |
| bp 141-142 °C (lit.) | bp 225 °C (lit.) | bp 102-104 °C/1 mmHg (lit.) | bp - |
| functional group phenoxy, chloro | functional group acyl chloride | functional group chloro | functional group acyl chloride |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?