Merck
590843
Sigma-Aldrich
DL-Valine-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
mp
295 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(N)(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-QYKNYGDISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)