Merck
590762
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
97%
Synonim(y):
5-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F3NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
154-159 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(S)nc1
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
YFSCXLSUZZXNHW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol may be used to synthesize 5-trifluoromethylpyridine-2-sulfonyl chloride by reacting with chlorine gas in HCl solution.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Synthesis of [14C]-and [13C6]-labeled tipranavir and its potential hydroxyl metabolite and the glucuronide conjugate"
Latli B, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51(08), 314- 320 (2008)