Kluczowe dokumenty
590185
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CF3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
84-86 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-3-5(4-12)1-2-7(6)13(14)15/h1-3H
Klucz InChI
AVSDRULQBQMLES-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?