Merck
589462
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid-1-13C potassium salt
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC2H4KO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.13
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
175 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[K+].O[13C](=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i3+1;
Klucz InChI
SOSDSEAIODNVPX-FJUFCODESA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)