Merck
58925
Sigma-Aldrich
(−)-Isolongifolol
Synonim(y):
(1S,11S)-3,3,7-Trimethyltricyclo[5.3.1.02.8]undecane-11-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
Beilstein:
3195912
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
aktywność optyczna
[α]20/D −58±1°, c = 1% in petroleum ether
mp
113-114 °C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])C(C)(C)CCC[C@@]3(C)[C@H]2CO
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)