Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
-3--1 °C (lit.)
density
1.488 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
BrC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI key
AGEZXYOZHKGVCM-ZXJNGCBISA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP) | description 99 atom % 13C |
| mass shift M+6 | mass shift M+1 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mp -3--1 °C (lit.) | mp -3--1 °C (lit.) | mp -43 °C (lit.) | mp -26 °C (lit.) |
| density 1.488 g/mL at 25 °C | density 1.446 g/mL at 25 °C | density 1.151 g/mL at 25 °C | density 1.103 g/mL at 25 °C |
| bp 198-199 °C (lit.) | bp 198-199 °C (lit.) | bp 177-181 °C (lit.) | bp 178-179 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
286013-10-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?