Przejdź do
588229
Benzyl chloride-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
α-Chlorotoluene (phenyl-13C6), Benzyl chloride-(phenyl-13C6)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13C6H5CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.54
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+6
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
1.151 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
ClC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI key
KCXMKQUNVWSEMD-ZXJNGCBISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
604186588237485691
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
density
1.151 g/mL at 25 °C
density
1.262 g/mL at 25 °C
density
1.488 g/mL at 25 °C
density
-
mp
-43 °C (lit.)
mp
-1 °C (lit.)
mp
-3--1 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
bp
198 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
286013-14-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)