Kluczowe dokumenty
587893
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
O2S(C6H415NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
mp
175-177 °C (lit.)
ciąg SMILES
[15NH2]c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc([15NH2])cc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)