Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH-Fmoc)13CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.29
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+2
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-QZZXWHIHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?