Merck
587435
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) phosphate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O4PPr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: praseodymium
ciąg SMILES
[Pr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Pr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
Klucz InChI
KDCUNMWWJBHRSC-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)