Merck
587338
Sigma-Aldrich
Sodium hexanitroiridate(III)
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Na3Ir(NO2)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
mp
347-358 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Ir-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)