Przejdź do
58730
Ethyl 4-methylvalerate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Ethyl 4-methylpentanoate, Ethyl isocaproate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
673,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-955-9
Beilstein/REAXYS Number:
1747377
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
bp
159-160 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-10-8(9)6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
OFQRUTMGVBMTFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Modulation of aroma and chemical composition of Albariño semi-synthetic wines by non-wine Saccharomyces yeasts and bottle aging This research identified ethyl 4-methylvalerate as significantly influencing the aroma profile of semi-synthetic wines, providing a distinct fruity note (D Pérez, M Denat, R Minebois, JM Heras… - Food …, 2022 - Elsevier).
  • Identification of aroma compounds in Zhuhoujiang, a fermented soybean paste in Guangdong China This article found ethyl 4-methylvalerate among key compounds contributing to the unique aroma intensity of the fermented product (Y Lu, Y Wang, G Zhao, Y Yao - Lwt, 2021 - Elsevier).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68259E33203690295
description
≥97.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
95%
description
Arxada quality, ≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.868 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
bp
195-202 °C (lit.)
bp
173 °C (lit.)
bp
115 °C/14 mmHg (lit.)
functional group
ester
functional group
aldehyde, ester
functional group
-
functional group
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)