Merck
587222
Sigma-Aldrich
Europium(III) phosphate hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
EuO4P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.94 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
ciąg SMILES
[Eu+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Eu.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
Klucz InChI
BOCFVANIXFYKBV-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)