Merck
586501
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
273-277 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)c2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FNO/c1-6-4-10(13)8-5-7(11)2-3-9(8)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
BKXCHVFCJZJATJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)