Przejdź do zawartości
42439
Myristic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonim(y):
Tetradecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C10H28O2
Masa cząsteczkowa:
232.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-AUHOWUHASA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)