Merck
58340
Sigma-Aldrich
(±)-Isobornyl methyl ether
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
exo-2-Methoxy-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.28
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462
tw
70 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[C@@H]1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,11+/m1/s1
Klucz InChI
ZRHVOKYSOWTPIG-KKZNHRDASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)