Merck
579475
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
97%, predominantly trans
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
92-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OC(F)(F)F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H7F3O3/c11-10(12,13)16-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
Klucz InChI
CLKZZEYGXRWYNI-SNAWJCMRSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)