Merck
579092
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Yellow 7 methacrylate)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
temp. przejścia
Tg 94 °C
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmaks.
366 nm
Zastosowanie
NLO polymer
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)