Merck
577790
2,3-Dibromosuccinic acid
98%
Synonim(y):
2,3-Dibromobutanedioic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCHBrCHBrCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.88
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
208-396-9
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
FJWGRXKOBIVTFA-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES string
OC(=O)C(Br)C(Br)C(O)=O
assay
98%
form
solid
mp
274 °C (subl.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)