Merck
576751
Sigma-Aldrich
Naphtho[2,1,8-qra]naphthacene-7,12-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
254.2-255.9 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1cc4ccc5cccc6ccc3c4c56
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)