Merck
576093
Sigma-Aldrich
Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate
About This Item
Wzór liniowy:
CHOC6H4BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=O)cc1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)