Merck
575720
Sigma-Aldrich
Strontium selenide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Strontium monosulfide
About This Item
Wzór liniowy:
SrSe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
mp
1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Se]=[Sr]
InChI
1S/Se.Sr
Klucz InChI
PFNOMMSIZHKPBO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Marie et al.
Autoimmunity reviews, 16(3), 223-230 (2017-02-01)
This case control study assessed: 1) the relationship of systemic sclerosis (SSc) related to exposure to heavy metals; and 2) the risk of SSc related to occupational exposure in male and female patients. From 2005 to 2008, 100 patients with