Merck
575437
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-propyl methanesulfonate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H3CO(C6H4)O(CH2)3OSO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
56-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(OCCCOS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C11H16O5S/c1-14-10-4-6-11(7-5-10)15-8-3-9-16-17(2,12)13/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
FBIHATGPERZNQN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)