Merck
574821
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenediamine)dioxorhenium(V) chloride
99.8% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H16ClN4O2Re
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.8% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: rhenium
ciąg SMILES
NCCN.NCCN.Cl[Re](=O)=O
InChI
1S/2C2H8N2.ClH.2O.Re/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
MJPLRWJGVRNXRM-UHFFFAOYSA-M
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)