Merck
574511
Sigma-Aldrich
2′,6′-Diethoxyacetophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
80-84 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1cccc(OCC)c1C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-10-7-6-8-11(15-5-2)12(10)9(3)13/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
JSHQXPUUAGGTDX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)