Merck
574287
Sigma-Aldrich
[2-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]trimethylammonium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H35ClNP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
223 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)